Merck
701610
Sigma-Aldrich
Bis(norbornadien)rhodium(I)-Trifluormethansulfonat
97%
Synonym(e):
Bis[(2,3,5,6-η)-bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]rhodium 1,1,1-trifluoromethanesulfonate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16F3O3RhS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.25
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Rh+].C1C2C=CC1C=C2.C3C4C=CC3C=C4.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C7H8.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-4,6-7H,5H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1
InChIKey
ZSVUXIMOLSTJPA-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for:
  • Metalation via C-C bond cleavage
  • Synthesis of rhodium/ph-binepine catalysts
Catalyst for enantioselective hydrogenation
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)