Merck
701599
Sigma-Aldrich
3-Fluorphenylboronsäure-MIDAester
97%
Synonym(e):
2-(3-Fluorphenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocan-4,8-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11BFNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
189-194 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C11H11BFNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-3-2-4-9(13)5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
BEIIVLQOKBPWDE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)