Merck
701033
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3F5N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463
Dichte
1.524 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1ncc(F)c(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F5N2/c7-2-1-13-5(12)4(8)3(2)6(9,10)11/h1H,(H2,12,13)
InChIKey
WCQXOZYOPSARGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)