Merck
6P101D
Sigma-Aldrich
6-Point Style Die
6P101D
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
MA.24
Materialien
gold/chromium electrode (Au/Cr)
Beschreibung
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Leistungsmerkmale
point style 6 pt probe
BN/SiO2 coating
Verpackung
pkg of 16 diced devices
Hersteller/Markenname
6P101D
die thickness
525 μm , silicon
Elektrodengröße
10 nm , chrome
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)