Merck
699683
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-Phenylisoxazol-4-Carboxaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
51-54 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-10(7-13)11(12-14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
InChIKey
SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)