Merck
698105
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)-phenylboronsäure-MIDAester
Synonym(e):
2-(4-(Hydroxymethyl)-phenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocan-4,8-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14BNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
169-179 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,15H,6-8H2,1H3
InChIKey
VWETVQJDIKPYID-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.