Merck
698008
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyphenyl-Boronsäure-MIDAester
97%
Synonym(e):
2-(3-Hydroxyphenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocan-4,8-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12BNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
204-209 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C11H12BNO5/c1-13-6-10(15)17-12(18-11(16)7-13)8-3-2-4-9(14)5-8/h2-5,14H,6-7H2,1H3
InChIKey
NZNGUMOTSLXTJB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)