Merck
697656
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylschwefelpentafluorid
95%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4SF5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
106 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F5NO2S/c7-15(8,9,10,11)6-3-1-2-5(4-6)12(13)14/h1-4H
InChIKey
FSTNQYCPXJMFMT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)