Merck
697532
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphino)-benzophenon
95%
Synonym(e):
[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]phenylmethanone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H31OP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
139-146 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
O=C(c1ccccc1)c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H31OP/c26-25(20-12-4-1-5-13-20)23-18-10-11-19-24(23)27(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2
InChIKey
NFAAYQZZHNIMDJ-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)