Direkt zum Inhalt
696706
Butylated hydroxyanisole (methoxyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11D3H13O2
Molekulargewicht:
183.26
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
powder
isotopic purity
99 atom % D
assay
97% (CP)
form
powder
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.[2H]C([2H])([2H])Oc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3/i2*4D3
InChI key
CZBZUDVBLSSABA-IIAZSICOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)