Merck
696684
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3-Chinolinboronsäure
≥95%
Synonym(e):
2-Chlorchinolin-3-ylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7BClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1cc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C9H7BClNO2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h1-5,13-14H
InChIKey
JAQXYUOPSOXQCG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
May contain varying amounts of anhydride
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as inhibitors of tyrosine and phosphinositide kinase
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)