Wichtige Dokumente
695793
4-(4-Benzyloxyphenyl)-2,4-dioxobuttersäure-ethylester
97%
About This Item
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
123-128 °C
SMILES String
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C19H18O5/c1-2-23-19(22)18(21)12-17(20)15-8-10-16(11-9-15)24-13-14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12-13H2,1H3
InChIKey
BTUJZIGPAGODTR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)