Merck
693820
Sigma-Aldrich
Neodym-Eisen-Bor-Legierung 30/200
disc, size 13 mm × 6 mm
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
disc
Zusammensetzung
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
Größe
13 mm × 6 mm
SMILES String
[B].[Nd].[Fe]
InChI
1S/B.Fe.Nd
InChIKey
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 248 kJ/m3 (31 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 835 kA/m (10.5 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 2400 kA/m (30.0 kOe)
Maximum Temperature rate: 200°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)