Merck
69285
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,6-hexandiamin -hydrochlorid
≥97.0%
Synonym(e):
N-Alloc-1,6-diamino-hexan -hydrochlorid, Allyl-N-(6-aminohexyl)-carbamat -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
SMILES String
Cl.NCCCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-2-9-14-10(13)12-8-6-4-3-5-7-11;/h2H,1,3-9,11H2,(H,12,13);1H
InChIKey
IDAXSHZWLHJRCA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)