Wichtige Dokumente
69245
1-Methyl-1′-tetradecyl-4,4′-bipyridinium-dichlorid
≥97.0%
About This Item
Beschreibung
cationic
Assay
≥97.0%
Mol-Gew.
439.50 g/mol
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (dec.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](C)cc2
InChI
1S/C25H40N2.2ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19-27-22-17-25(18-23-27)24-15-20-26(2)21-16-24;;/h15-18,20-23H,3-14,19H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
QWMLZPBYZVAWPG-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)