Merck
692425
(R)-RuCl[(p-Cymol)(DTBM-SEGPHOS)]Cl
Synonym(e):
Chlor-[(R)−(−)-5,5′−bis-[bis-(3,5−di−tert.−butyl−4−methoxyphenyl)-phosphino]−4,4′−bi−1,3−benzodioxol](p-cymol)-ruthenium(II)-chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[C84H114ClO8P2Ru]+Cl−
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1485.72
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.COc2c(cc(cc2C(C)(C)C)P(c3cc(c(OC)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c4ccc5OCOc5c4-c6c7OCOc7ccc6P(c8cc(c(OC)c(c8)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c9cc(c(OC)c(c9)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C74H100O8P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h29-40H,41-42H2,1-28H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
MYYXUILRYSITRR-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
692425-50MG04061832624808