Merck
69167
(R)-4-Nitrostyroloxid
≥96.0% (GC)
Synonym(e):
(R)-2-(4-Nitrophenyl)-oxiran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥96.0% (GC)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.75:0.25 (HPLC)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[C@@H]2CO2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)