Merck
691542
Sigma-Aldrich
N-[α-(4-Methylphenyl)-sulfonyl)-benzyl]-diphenylphosphinsäureamid
95%
Synonym(e):
N-(Diphenylphosphinyl-α-(p-tosyl)-benzylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H24NO3PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(NP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24NO3PS/c1-21-17-19-25(20-18-21)32(29,30)26(22-11-5-2-6-12-22)27-31(28,23-13-7-3-8-14-23)24-15-9-4-10-16-24/h2-20,26H,1H3,(H,27,28)
InChIKey
PNTGCTVNEJGLKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)