Merck
691283
Sigma-Aldrich
Butylcyanacetat
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
NCCH2CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Qualität
Arxada quality
Hersteller/Markenname
Arxada AG
Verunreinigungen
≤0.10% water
Farbe
APHA: ≤60
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
115 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.998-1.002 g/mL at 20 °C
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-2-3-6-10-7(9)4-5-8/h2-4,6H2,1H3
InChIKey
DJACTCNGCHPGOI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)