Merck
691224
Sigma-Aldrich
trans-4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
≥98.5% (GCF)
Synonym(e):
p-Anisalaceton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
≥98.5% (GCF)
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(\C=C\C(C)=O)cc1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)