Merck
689610
Sigma-Aldrich
2-Brom-4-nitro-pyridin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.99
Beilstein:
120826
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥94.0% (GC)
95%
Form
solid
Verlust
≤5% loss on drying
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
InChIKey
AFVITJKRFRRQKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)