Merck
688525
Sigma-Aldrich
(S,S)-N-Boc-2,5-dimethylpyrrolidin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D +45.0°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.444
Dichte
0.930 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[C@H]1CC[C@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO2/c1-8-6-7-9(2)12(8)10(13)14-11(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
FZSBLLYQAULJDU-IUCAKERBSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
187.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86.11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)