687812
Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Reihe, mehrwandig
vertically aligned on copper wafer substrate
Synonym(e):
CNT Matrix, MWCNT Matrix
About This Item
Materialien
copper (wafer)
Assay
>99.9% carbon basis
Form
(1cm X 1cm X 0.05cm high conductivity low-oxygen copper substrate)
Zusammensetzung
Carbon, >99.9% (structured (sp2) carbon. <0.1% amorphous (sp3) carbon.)
Durchm. × L
100 nm × 30 μm , ±10%
Oberflächendeckung
surface coverage ~2 × 109 CNT/cm2 ~20/μm2
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable