Merck
687588
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-2-methylpyrrolidin
95%
Synonym(e):
(S)-2-Methylpyrrolidin-1-carbonsäure-tert.-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8-6-5-7-11(8)9(12)13-10(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChIKey
PPUYUEPZGGATCN-QMMMGPOBSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
180.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)