Merck
687138
Sigma-Aldrich
1-Boc-Piperazin-2-Carboxylsäure
95%
Synonym(e):
2-(Boc-Piperazin-1-yl)-6-methylpyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2O4
Molekulargewicht:
230.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
243-247 °C (dec.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-6-7(12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
MPOFEHGMWPHBSF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable