Wichtige Dokumente
686743
6-Methyl-4-Nitropyridin-2-Carbonitril
97%
Synonym(e):
2-Cyan-6-methyl-4-nitropyridin, 6-Methyl-4-nitropicolinonitril
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-79 °C
SMILES String
Cc1cc(cc(n1)C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c1-5-2-7(10(11)12)3-6(4-8)9-5/h2-3H,1H3
InChIKey
VITXYPUCOQUWPJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)