Merck
685410
Sigma-Aldrich
Methyl-1-acetyl-1H-Pyrrol-3-Carboxylat
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
91-97 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccn(c1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6(10)9-4-3-7(5-9)8(11)12-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
XNEPOBYEFLQFMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)