Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 199,00 |
2 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 560,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
[Ir(cod)(acac)], Umicore
Quality Segment
form
crystals
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst
mp
150-155 °C (dec.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
InChI key
JHNBKYKCHXHKET-DWVXZKBMSA-M
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability core: iridium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: iridium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: iridium, reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst | reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst |
| form crystals | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 150-155 °C (dec.) | mp - | mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp 154-156 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Ir(cod)(acac)] Umicore](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/188/615/470bfca9-6b61-476a-9486-f7da61962e4c/640/470bfca9-6b61-476a-9486-f7da61962e4c.png)