Merck
682241
Sigma-Aldrich
Methylpyrimidin-5-Carboxylat
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-81 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cncnc1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-2-7-4-8-3-5/h2-4H,1H3
InChIKey
XMVNUAHPLDBEJH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)