Fortfahren mit
682136
(S)-(+)-4,12-Bis(diphenylphosphino)-[2.2]-Paracyclophan
96%
Synonym(e):
(S)-Phanephos
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H34P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
576.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
assay
96%
form
solid
optical activity
[α]22/D +34°, c = 1 in chloroform
mp
224-226 °C
functional group
phosphine
SMILES string
C1Cc2ccc(CCc3ccc1cc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C40H34P2/c1-5-13-35(14-6-1)41(36-15-7-2-8-16-36)39-29-31-21-25-33(39)27-23-32-22-26-34(28-24-31)40(30-32)42(37-17-9-3-10-18-37)38-19-11-4-12-20-38/h1-22,25-26,29-30H,23-24,27-28H2
InChI key
GYZZZILPVUYAFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Efficient ligand for asymmetric hydrogentation of dehydroamino acids, methyl esters and keytones.[1]
Legal Information
Sold in collaboration with Johnson Matthey Catalyst for research purposes only. US5874629 and any patents arising therefrom apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
682144295825665347
assay
96%
assay
96%
assay
97%
assay
96%
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
224-226 °C
mp
222-226 °C
mp
238-240 °C (lit.)
mp
213-220 °C
optical activity
[α]22/D +34°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]/D -34±4°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]19/D −233°, c = 0.3 in toluene
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)