Merck
681652
Sigma-Aldrich
6-(Trifluormethyl)-1-indanon
97%
Synonym(e):
6-(Trifluormethyl)-2,3-dihydro-1-indenon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7F3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.496
bp
76-78 °C/0.2 mmHg
Dichte
1.321 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H7F3O/c11-10(12,13)7-3-1-6-2-4-9(14)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
InChIKey
IGDFHUWAXWFKMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)