Wichtige Dokumente
681040
2-Benzothiazol-carbonsäure-ethylester
97%
Synonym(e):
Ethylbenzothiazol-2-Carboxylat
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
68-72 °C
SMILES String
CCOC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)9-11-7-5-3-4-6-8(7)14-9/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?