Merck
68101
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat
for catalysis, ≥98.5% (T)
Synonym(e):
EMIM Otf
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11F3N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for catalysis
Assay
≥98.5% (T)
Verunreinigungen
≤200 ppm water
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
Dichte
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤5 mg/kg
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES String
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
425.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
218.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)