Merck
679976
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyladamantan-1-Essigsäure
97%
Synonym(e):
3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-essigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-114 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
C[C@@]12CC3C[C@@](C)(C1)CC(C3)(CC(O)=O)C2
InChI
1S/C14H22O2/c1-12-3-10-4-13(2,7-12)9-14(5-10,8-12)6-11(15)16/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t10-,12+,13-,14-
InChIKey
FUOXJVUIQUYDDI-OPAWKCGKSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)