Merck
677221
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorphenyl)-1H-Pyrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChIKey
STTNBHIFTZEPSH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)