Merck
677159
γ - Butyrolactone-13C4
99 atom % 13C
Synonym(e):
dihydro-2(3H)-Furanone-2,3,4,5-13C4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C4H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.06
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+4
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
204-205 °C
density
1.17 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
YEJRWHAVMIAJKC-JCDJMFQYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)