Wichtige Dokumente
67674
1-Benzyl-3-piperidinol -hydrochlorid
≥98.0%
Synonym(e):
1-Benzyl-3-hydroxy-piperidin -hydrochlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0%
mp (Schmelzpunkt)
174-178 °C
SMILES String
Cl.OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)