Merck
676721
Sigma-Aldrich
2-tert.-Butoxy-6-chlorpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Dichte
1.076 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C9H12ClNO/c1-9(2,3)12-8-6-4-5-7(10)11-8/h4-6H,1-3H3
InChIKey
PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)