676675
(+)-9-(1S, 2S-Pseudoephedrinyl)-(10R)-(trimethylsilyl)-9-borabicyclo[3.3.2]decan
Synonym(e):
N-Methyl-[1-methyl-2-phenyl-2-(10-trimethylsilanyl-9-borabicyclo[3.3.2]dec-9-yloxy)-ethylamin]
About This Item
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +60°, c = 4.5 in chloroform-d
mp (Schmelzpunkt)
130-134 °C
SMILES String
CN[C@@H](C)[C@@H](OB1C2CCCC(CCC2)[C@@H]1[Si](C)(C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C22H38BNOSi/c1-17(24-2)21(18-11-7-6-8-12-18)25-23-20-15-9-13-19(14-10-16-20)22(23)26(3,4)5/h6-8,11-12,17,19-22,24H,9-10,13-16H2,1-5H3/t17-,19-,20+,21+,22-/m0/s1
InChIKey
ZOZYQBFBLCMBTA-RXZUFOQRSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)