Wichtige Dokumente
676012
2-Brom-6-fluorbenzonitril
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3BrFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C
SMILES String
Fc1cccc(Br)c1C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
InChIKey
IELGUZKHALDFOO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?