Merck
67410
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tri-O-Benzoyl-β-D-Ribofuranosylisothiocyanat
≥98.0%
Synonym(e):
β-D-Ribofuranosyl-isothiocyanat-tribenzoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H21NO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
503.52
Beilstein:
1275438
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
SMILES String
O=C(OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H21NO7S/c29-25(18-10-4-1-5-11-18)32-16-21-22(34-26(30)19-12-6-2-7-13-19)23(24(33-21)28-17-36)35-27(31)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-24H,16H2/t21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChIKey
AWVSFHIUQVIIOW-MOUTVQLLSA-N
Sonstige Hinweise
Building block for the synthesis of nucleosides
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C. Gasch et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11, 435-435 (2000)