Wichtige Dokumente
67387
Boc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0%
Synonym(e):
(S)-2-(Boc-amino)-3-(1-pyrazolyl)-propionsäure, Nα-Boc-3-(1-pyrazolyl)-L-alanin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
Optische Reinheit
ee: >99% (due to stereospecific enzymatic synthesis)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cn1cccn1)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)