Merck
673056
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-Piperazinyl)-2-Phenylessigsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
200-204 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-11-9-18(10-12-19)14(15(20)21)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,20,21)
InChIKey
QPEHPIVVAWESTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves