Merck
672831
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)-phenylacetylen
97%
Synonym(e):
4-Ethinyl-2-fluor-1-(trifluormethoxy)-benzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4F4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.443
Dichte
1.279 g/mL at 25 °C
SMILES String
Fc1cc(ccc1OC(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C9H4F4O/c1-2-6-3-4-8(7(10)5-6)14-9(11,12)13/h1,3-5H
InChIKey
MTPNHEDDMZRILD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)