Merck
672080
Sigma-Aldrich
(sec.-Butylthio)-ameisensäurechlorid
96%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)SCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.4773
Dichte
1.1070 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCC(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-3-4(2)8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
QMEKFEIJHUSKSJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)