Merck
671959
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-2-Amino-cyclohexanol -hydrochlorid
95.0-105.0% (AT)
Synonym(e):
(1S,2S)-trans-2-Amino-cyclohexanol -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95.0-105.0% (AT)
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.0%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.N[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m0./s1
InChIKey
LKKCSUHCVGCGFA-GEMLJDPKSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)