671711
(R)-(−)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimid
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
(R)-N-Glycidylphthalimid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -7 to -13°, c = 2.2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
100-102 °C
SMILES String
O=C1N(C[C@@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2/t7-/m1/s1
InChIKey
DUILGEYLVHGSEE-SSDOTTSWSA-N
Anwendung
- 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R)-2-hydroxy-1-phenyl-ethyl]amino]propyl] isoindoline-1,3-dione
- 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R,2S)-2-hydroxyindan-1-yl]amino]propyl]isoindoline-1,3-dione
- 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R)-1-(hydroxymethyl)-propyl]amino]propyl] isoindoline-1,3-dione
- 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1S)-1-phenylethyl]-amino]propyl]isoindoline-1,3-dione
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable