Wichtige Dokumente
671436
(1S,2S)-trans-N-Boc-2-aminocyclopentanol
99%
Synonym(e):
((1S,2S)-2-Hydroxycyclopentyl)-carbaminsäure-tert.-butylester, tert.-Butyl-N-[(2S,1S)-2-hydroxycyclopentyl]-carbamat
About This Item
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥95:5%
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(7)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
InChIKey
CGZQRJSADXRRKN-YUMQZZPRSA-N
Anwendung
- Asymmetric synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors via stereoselective thioesterification, thioetherification, hydrolysis, heterocyclization and amination
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?