Merck
670863
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-N-Boc-2-aminocyclohexanol
≥95.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.29
Beilstein:
6921870
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D +4.9±0.5°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m1/s1
InChIKey
XVROWZPERFUOCE-RKDXNWHRSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)