Merck
670790
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosylazid
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15N3O7/c1-5(15)19-8-4-18-11(13-14-12)10(21-7(3)17)9(8)20-6(2)16/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10-,11-/m1/s1
InChIKey
LMAJKBXVWKPVDF-LMLFDSFASA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable